Imprimer
2-Nitro-p-toluidine 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
127240050 127241000 127245000
ACRO127240050EA 36.6 EUR
ACRO127240050 ACRO127241000 ACRO127245000
2-Nitro-p-toluidine 99%
2-Nitro-p-toluidine
Formule: C₇H₈N₂O₂
Point d'ébullition: 169 °C (21 mmHg)
Point de fusion: 112…115 °C
Densité: 1,164 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007907
Numéro CAS: 89-62-3
EINECS: 201-924-9
UN: 2660
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to orange-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 116 °C
GC ≥98.5 %