Imprimer
6-Nitro-o-toluidine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Méthyl-6-nitroaniline, 6-Nitro-2-méthylaniline
L01803.14 L01803.22
L01803.14EA 83.7 EUR
L01803.14 L01803.22
6-Nitro-o-toluidine ≥98%
6-Nitro-o-toluidine
Purity: 98% CAS No.: 570-24-1 Molecular Formula: C7H8N2O2 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 93-96° Beilstein Reference: 1868029 UN No.: 2660 MDL No.: MFCD00007744
Formule: C₇H₈N₂O₂
Point d'ébullition: 120…124 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 93…96 °C
Densité: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007744
Numéro CAS: 570-24-1
EINECS: 209-329-6
UN: 2660
ADR: 6.1,III