5-Nitro-o-toluidine ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Méthyl-5-nitroaniline, 5-Nitro-2-méthylaniline
Purity: 98+%
CAS No.: 99-55-8
Molecular Formula: C7H8N2O2
Formula Weight: 152.15
Odour: Characteristic
Melting Point: 105-108°
Beilstein Reference: 879021
UN No.: 2660
MDL No.: MFCD00007741
Formule:
C₇H₈N₂O₂ Point de fusion: 105…108 °C Densité: 1,365 g/cm³ (15 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007741 Numéro CAS: 99-55-8 EINECS: 202-765-8 UN: 2660 ADR: 6.1,III |