3-Nitro-o-toluidine 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
3-Nitro-2-méthylaniline, 2-Méthyl-3-nitroaniline
Formule:
C₇H₈N₂O₂ Point d'ébullition: 305 °C (760 mmHg) Point de fusion: 87…91 °C Densité: 0,33 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007731 Numéro CAS: 603-83-8 EINECS: 210-059-6 UN: 2660 ADR: 6.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow to yellow-green Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 87 to 91 °C |
HPLC | ≥96.0 % |