p-Toluidine
Marques : EHRENSTORFER GMBHTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-Toluidine
Formule:
C₇H₉N Poids moléculaire: 107,16 g/mol Point d'ébullition: 201 °C (1013 hPa) Point de fusion: 43 °C Densité: 1,046 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 87 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007906 Numéro CAS: 106-49-0 EINECS: 203-403-1 UN: 3451 ADR: 6.1,II Indice Merck: 12,09674 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...