p-Toluidine ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-Toluidine
Purity: 99+%
CAS No.: 106-49-0
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 88°(190°F)
Melting Point: 42-46°
Boiling Point: 199-202°
Beilstein Reference: 471281
Merck Reference: 14,9536
UN No.: 3451
MDL No.: MFCD00007906
Formule:
C₇H₉N Point d'ébullition: 199…202 °C Point de fusion: 42…46 °C Densité: 1,05 Point éclair: 88 °C (190 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007906 Numéro CAS: 106-49-0 EINECS: 203-403-1 UN: 3451 ADR: 6.1,II Indice Merck: 14,9536 |