p-Toluidine 99%, masse fondue cristalline
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-Toluidine
Formule:
C₇H₉N Poids moléculaire: 107,16 g/mol Point d'ébullition: 200 °C (760 mmHg) Point de fusion: 41…46 °C Point éclair: 87 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007906 Numéro CAS: 106-49-0 EINECS: 203-403-1 UN: 3451 ADR: 6.1,II Indice Merck: 12,09674 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to red Liquid after melting or solid (May discolor to brown on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 41 to 46 °C |
GC | ≥98.5 % |