Imprimer
m-Toluidine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-Toluidine
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.08314.0100 8.08314.1000
8.08314.0100EA 33.1 EUR
8.08314.0100 8.08314.1000
m-Toluidine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
m-Toluidine
Formule: C₇H₉N
Poids moléculaire: 107.16 g/mol
Point d'ébullition: 203
Point de fusion: –30 °C
Densité: 0.98444 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 90
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007808
Numéro CAS: 108-44-1
EINECS: 203-583-1
UN: 1708
ADR: 6.1 II
Indice Merck: 13,09614
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -30 °C
Molar Mass 107.15 g/mol
Boiling Point 204 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.3 hPa (20 °C)
Flash Point 90 °C
Refractive Index 1.5669 (20 °C, 589 nm)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 500 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials