m-Toluidine ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
3-Toluidine
Purity: 99%
CAS No.: 108-44-1
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5670
Odour: Unpleasant
Melting Point: -30°
Boiling Point: 203-204°
Beilstein Reference: 635944
Merck Reference: 14,9536
UN No.: 1708
MDL No.: MFCD00007808
Formule:
C₇H₉N Point d'ébullition: 203…204 °C Point de fusion: –30 °C Densité: 0,992 Point éclair: 85 °C (185 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007808 Numéro CAS: 108-44-1 EINECS: 203-583-1 UN: 1708 ADR: 6.1,II Indice Merck: 14,9536 |