o-Toluidine ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Toluidine
Purity: 99%
CAS No.: 95-53-4
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5720
Odour: Unpleasant
Melting Point: -24°
Boiling Point: 199-200°
Beilstein Reference: 741981
Merck Reference: 14,9536
UN No.: 1708
MDL No.: MFCD00007730
Formule:
C₇H₉N Point d'ébullition: 199…200 °C Point de fusion: –24 °C Densité: 1,004 Point éclair: 85 °C (185 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007730 Numéro CAS: 95-53-4 EINECS: 202-429-0 UN: 1708 ADR: 6.1,II Indice Merck: 14,9536 |