Imprimer
Phénéthylamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): PEA
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.07334.0005 8.07334.0250
8.07334.0005EA 25.1 EUR
8.07334.0005 8.07334.0250
Phénéthylamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Phénéthylamine
Formule: C₆H₅CH₂CH₂NH₂
Point d'ébullition: 200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –60 °C
Densité: 0,9639 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008184
Numéro CAS: 64-04-0
EINECS: 200-574-4
UN: 2922
ADR: 8 (6.1),II
Indice Merck: 12,07371
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 4.3 g/l (20 °C)
Molar Mass 121.18 g/mol
Boiling Point 200 - 202 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.4 hPa (20 °C)
Flash Point 81 °C
Refractive Index 1.5332 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.0 - 5.5 %(V)
Density 0.96 g/cm3 (20 °C)
pH 11.5 (4.3 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 425 °C
Viscosity kinematic 2.40 mm2/s (23 °C)