Imprimer
Phénéthylamine 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): PEA
156490010 156491000 156492500 156490050
ACRO156490010EA 152 EUR
ACRO156490010 ACRO156491000 ACRO156492500 ACRO156490050
Phénéthylamine 99%
Phénéthylamine
Formule: C₆H₅CH₂CH₂NH₂
Point d'ébullition: 200…202 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –60 °C
Densité: 0,985 g/cm³
Point éclair: 81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008184
Numéro CAS: 64-04-0
EINECS: 200-574-4
UN: 2922
ADR: 8,I
Indice Merck: 12,07371
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5320 to 1.5340 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %