Isothiocyanate de o-tolyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 614-69-7
Molecular Formula: C8H7NS
Formula Weight: 149.22
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.6361
Odour: Pungent
Boiling Point: 239°
Beilstein Reference: 878487
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00004802
Formule:
C₈H₇NS Point éclair: 107 °C (224 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004802 Numéro CAS: 614-69-7 |