Imprimer
Isothiocyanate de benzyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Benzyle isothiocyanate
A15008.06 A15008.14 A15008.22
A15008.06EA 40 EUR
A15008.06 A15008.14 A15008.22
Isothiocyanate de benzyle ≥98%
Isothiocyanate de benzyle
Purity: 98% CAS No.: 622-78-6 Molecular Formula: C6H5CH2NCS Formula Weight: 149.22 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6030 Odour: Pungent Boiling Point: 242-243° Beilstein Reference: 386135 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00004819
Formule: C₈H₇NS
Poids moléculaire: 149.22 g/mol
Point d'ébullition: 242…243 °C
Point de fusion: 24
Densité: 1.125
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004819
Numéro CAS: 622-78-6
EINECS: 210-753-9
UN: 2922
ADR: 8 III