Isothiocyanate de 2-phénéthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
β-Phenethyl isothiocyanate, 2-Phenethyl isothiocyanate, 2-Isothiocyanatoethylbenzene, Phenethyl isothiocyanate
Purity: 98%
CAS No.: 2257-09-2
Molecular Formula: C6H5(CH2)2NCS
Formula Weight: 163.24
Flash Point:
Formule:
C₆H₅CH₂CH₂NCS Poids moléculaire: 163.24 g/mol Point d'ébullition: 139…140 °C (11 mmHg) Densité: 1.090 Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004821 Numéro CAS: 2257-09-2 EINECS: 218-855-5 ADR: 8 III |