Imprimer
Isothiocyanate de 2-phénéthyle 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
265160050 265160250
ACRO265160050EA 56.6 EUR
ACRO265160050 ACRO265160250
Isothiocyanate de 2-phénéthyle 96%
Isothiocyanate de 2-phénéthyle
Formule: C₆H₅CH₂CH₂NCS
Point d'ébullition: 113 °C (1 mmHg)
Densité: 1,1 g/cm³
Point éclair: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004821
Numéro CAS: 2257-09-2
EINECS: 218-855-5
UN: 2810
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5860 to 1.5910 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %