Imprimer
Isocyanate de o-tolyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Isocyanate de 2-méthylphényle
L12247.06 L12247.14
L12247.06EA 46.6 EUR
L12247.06 L12247.14
Isocyanate de o-tolyle ≥98%
Isocyanate de o-tolyle
Purity: 98% CAS No.: 614-68-6 Molecular Formula: C8H7NO Formula Weight: 133.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 92°(197°F) Refractive Index: 1.5345 Odour: Pungent Boiling Point: 186° Beilstein Reference: 507985 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00002009
Formule: C₈H₇NO
Point d'ébullition: 186 °C
Densité: 1,074
Point éclair: 92 °C (197 °F)
Numéro MDL: MFCD00002009
Numéro CAS: 614-68-6
EINECS: 210-389-0
UN: 2206
ADR: 6.1,II