Imprimer
Isocyanate de 4-éthylphényle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Ethyl-4-isocyanatobenzene
L12718.06 L12718.03 L12718.14
L12718.06EA 63.8 EUR
L12718.06 L12718.03 L12718.14
Isocyanate de 4-éthylphényle ≥98%
Isocyanate de 4-éthylphényle
Purity: 98% CAS No.: 23138-50-3 Molecular Formula: C9H9NO Formula Weight: 147.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 78°(172°F) Refractive Index: 1.5270 Odour: Pungent Boiling Point: 67-68°/1mm Beilstein Reference: 971100 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00013881
Formule: C₉H₉NO
Point d'ébullition: 67…68 °C (1 mmHg)
Densité: 1,024
Point éclair: 78 °C (172 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013881
Numéro CAS: 23138-50-3
EINECS: 245-446-9
UN: 2206
ADR: 6.1,II