Imprimer
N,N-Diméthyl-p-toluidine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.22040.0005 8.22040.0250 8.22040.1000 8.22040.9025
8.22040.0005EA 25.9 EUR
8.22040.0005 8.22040.0250 8.22040.1000 8.22040.9025
N,N-Diméthyl-p-toluidine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
N,N-Diméthyl-p-toluidine
Formule: C₉H₁₃N
Point d'ébullition: 211 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –15 °C
Densité: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008316
Numéro CAS: 99-97-8
EINECS: 202-805-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.65 g/l (37 °C)
Melting Point -15 °C
Molar Mass 135.21 g/mol
Boiling Point 215 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 76 °C
Refractive Index 1.546 (20 °C, 589 nm)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 425 °C
Synonyms 4-Dimethylaminotoluene
Hill Formula C9H13N
Chemical Formula 4-(CH3)C6H4N(CH3)2