Imprimer
N,N-Diméthyl-p-toluidine 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
116905000 116900025
ACRO116905000EA 182 EUR
ACRO116905000 ACRO116900025
N,N-Diméthyl-p-toluidine 99%
N,N-Diméthyl-p-toluidine
Formule: C₉H₁₃N
Point d'ébullition: 211 °C (760 mmHg)
Point de fusion: -15 °C
Densité: 0,93 g/cm³
Point éclair: 83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008316
Numéro CAS: 99-97-8
EINECS: 202-805-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 0.5 to 1.0 % Ethanol
Residue after evaporation ≤0.001 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Free chlorine (Cl) Passes test
Lead (Pb) ≤0.05 ppm
Acid and chloride Passes test
Acetone and aldehyde Passes test