Imprimer
N,N-Diméthyl-m-toluidine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): N,N,3-Trimethylaniline, 3-(Dimethylamino)toluene, N,N-Dimethyl-3-methylaniline, 3,N,N-Trimethylaniline
A13326.06 A13326.14 A13326.22
A13326.06EA 30.5 EUR
A13326.06 A13326.14 A13326.22
N,N-Diméthyl-m-toluidine ≥98%
N,N-Diméthyl-m-toluidine
Purity: 98% CAS No.: 121-72-2 Molecular Formula: C9H13N Formula Weight: 135.21 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.5500 Melting Point: -15° Boiling Point: 212-215° Beilstein Reference: 1422766 UN No.: 1708 MDL No.: MFCD00008305
Formule: C₉H₁₃N
Poids moléculaire: 135.21 g/mol
Point d'ébullition: 212…215 °C
Point de fusion: –15 °C
Densité: 0.932
Point éclair: 85 °C (185 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008305
Numéro CAS: 121-72-2
EINECS: 204-495-6
UN: 1708
ADR: 6.1 II