Benzyl(diméthyl)amine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
DMBA, N,N-Dimethylbenzylamine, N-Benzyldimethylamine, BDMA
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₆H₅CH₂N(CH₃)₂ Point d'ébullition: 183 °C (1013 hPa) Point de fusion: –75 °C Densité: 0,915 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 53 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008329 Numéro CAS: 103-83-3 EINECS: 203-149-1 UN: 2619 ADR: 8 (3),II |
|
Résultats des tests de spécification
Solubility | 8 g/l (20 °C) |
Melting Point | -75 °C |
Molar Mass | 135.21 g/mol |
Boiling Point | 180 - 183 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 2.4 hPa (20 °C) |
Flash Point | 55 °C |
Refractive Index | 1.5011 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 0.9 - 6.3 %(V) |
Density | 0.90 g/cm3 (20 °C) |
pH | 10 (10 g/l, H2O, 20 °C) (saturated solution) |
Ignition Point | 410 °C |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |