Imprimer
Alcool 2-iodobenzylique 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
179700100 179700500
ACRO179700100EA 82.4 EUR
ACRO179700100 ACRO179700500
Alcool 2-iodobenzylique 99%
Alcool 2-iodobenzylique
Formule: C₇H₇IO
Poids moléculaire: 234.04 g/mol
Point d'ébullition: 145
Point de fusion: 88…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004610
Numéro CAS: 5159-41-1
EINECS: 225-933-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to pink Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 93 °C
GC ≥98.5 %