Acide 2-iodo-m-toluique ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 108078-14-4
Molecular Formula: C8H7IO2
Formula Weight: 262.05
Melting Point: 150-153°
Beilstein Reference: 2439521
Formule:
C₈H₇IO₂ Point de fusion: 150…153 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00079764 Numéro CAS: 108078-14-4 |