Imprimer
(4-Iodophényl)acétonitrile ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-(4-Iodophenyl)acetonitrile, 4-Iodobenzyl cyanide, 4-Iodophenylacetonitrile
L15119.03 L15119.06
L15119.03EA 83.4 EUR
L15119.03 L15119.06
(4-Iodophényl)acétonitrile ≥97%
(4-Iodophényl)acétonitrile
Purity: 97% CAS No.: 51628-12-7 Molecular Formula: C8H6IN Formula Weight: 243.05 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 52-54° Beilstein Reference: 1934479 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00060306
Formule: C₈H₆IN
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 52…54 °C
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060306
Numéro CAS: 51628-12-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III