(3-Iodophényl)acétonitrile ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
3-Iodobenzyl cyanide, 2-(3-Iodophenyl)acetonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 130723-54-5
Molecular Formula: C8H6IN
Formula Weight: 243.05
Flash Point:
Formule:
C₈H₆IN Point d'ébullition: 138 °C (12 mmHg) Point de fusion: 33…35 °C Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00040890 Numéro CAS: 130723-54-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |