Imprimer
1-tert-Butyl-4-iodobenzène ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-tert-Butyliodbenzol, 1-(tert-Butyl)-4-iodobenzene, 4-tert-Butyliodobenzene
L11603.03 L11603.06
L11603.03EA 62.5 EUR
L11603.03 L11603.06
1-tert-Butyl-4-iodobenzène ≥97%
1-tert-Butyl-4-iodobenzène
Purity: 97% CAS No.: 35779-04-5 Molecular Formula: C10H13I Formula Weight: 260.12 Flash Point: 106°(223°F) Refractive Index: 1.5710 Boiling Point: 243° Beilstein Reference: 1931810 MDL No.: MFCD00052339
Formule: C₁₀H₁₃I
Point d'ébullition: 243 °C
Densité: 1,468
Point éclair: 106 °C (223 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052339
Numéro CAS: 35779-04-5