Imprimer
Chlorure de 4-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
A12907.14 A12907.03 A12907.06
A12907.14EA 351 EUR
A12907.14 A12907.03 A12907.06
Chlorure de 4-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle ≥98%
Chlorure de 4-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Purity: 98% CAS No.: 2991-42-6 Molecular Formula: C7H4ClF3O2S Formula Weight: 244.62 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 28-34° Boiling Point: 118-120°/18mm Beilstein Reference: 2113604 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00042422
Formule: C₇H₄ClF₃O₂S
Poids moléculaire: 244.62 g/mol
Point d'ébullition: 118…120 °C (18 mmHg)
Point de fusion: 28…34 °C
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042422
Numéro CAS: 2991-42-6
UN: 3261
ADR: 8 II