Chlorure de 2-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 776-04-5
Molecular Formula: C7H4ClF3O2S
Formula Weight: 244.62
Flash Point:
Formule:
C₇H₄ClF₃O₂S Poids moléculaire: 244.62 g/mol Point d'ébullition: 133…135 °C (14 mmHg) Point de fusion: 22…24 °C Densité: 1.585 Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051696 Numéro CAS: 776-04-5 UN: 3261 ADR: 8 II |