3-(Trifluorométhyl)thiophénol ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
3-(Trifluorométhyl)benzènethiol
Purity: 97%
CAS No.: 937-00-8
Molecular Formula: C7H5F3S
Formula Weight: 178.18
Refractive Index: 1.4900
Odour: Stench
Boiling Point: 71-72°/20mm
Beilstein Reference: 1943114
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00041142
Formule:
C₇H₅F₃S Point d'ébullition: 71…72 °C (20 mmHg) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00041142 Numéro CAS: 937-00-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |