Imprimer
α,α,α-Trifluoro-p-crésol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Hydroxybenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)phenol
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.41244.0001 8.41244.0005
8.41244.0001EA 50.6 EUR
8.41244.0001 8.41244.0005
α,α,α-Trifluoro-p-crésol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluoro-p-crésol
Formule: C₇H₅F₃O
Poids moléculaire: 162.11 g/mol
Point d'ébullition: 185
Point de fusion: 45…47 °C
Densité: 1.3 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002363
Numéro CAS: 402-45-9
EINECS: 206-945-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 46 - 48 °C
Molar Mass 162.11 g/mol
Boiling Point 73 - 75 °C (11 hPa)
Flash Point 83 °C