Imprimer
Alcool 3-fluorobenzylique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (3-Fluorophenyl)methanol
A12509.09 A12509.14 A12509.18
A12509.09EA 44.2 EUR
A12509.09 A12509.14 A12509.18
Alcool 3-fluorobenzylique ≥98%
Alcool 3-fluorobenzylique
Purity: 98% CAS No.: 456-47-3 Molecular Formula: C7H7FO Formula Weight: 126.13 Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.5100 Odour: Characteristic Boiling Point: 201° Beilstein Reference: 2242511 MDL No.: MFCD00004631
Formule: C₇H₇FO
Poids moléculaire: 126.13 g/mol
Point d'ébullition: 201 °C
Densité: 1.166
Point éclair: 90 °C (194 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004631
Numéro CAS: 456-47-3
EINECS: 207-265-3