Imprimer
Alcool 2-fluorobenzylique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2-Fluorophenyl)methanol, 2-Fluorobenzyl Alcohol
A14791.09 A14791.18 A14791.22
A14791.09EA 42.9 EUR
A14791.09 A14791.18 A14791.22
Alcool 2-fluorobenzylique ≥98%
Alcool 2-fluorobenzylique
Purity: 98% CAS No.: 446-51-5 Molecular Formula: C7H7FO Formula Weight: 126.13 Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.5140 Odour: Characteristic Boiling Point: 201° Beilstein Reference: 2079486 MDL No.: MFCD00004601
Formule: C₇H₇FO
Poids moléculaire: 126.13 g/mol
Point d'ébullition: 201 °C
Densité: 1.175
Point éclair: 90 °C (194 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004601
Numéro CAS: 446-51-5
EINECS: 207-170-7