Imprimer
Alcool 2,3,5,6-tétrafluorobenzylique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (2,3,5,6-Tétrafluorophényl)méthanol
B25162.06 B25162.14
B25162.06EA 45.9 EUR
B25162.06 B25162.14
Alcool 2,3,5,6-tétrafluorobenzylique ≥98%
Alcool 2,3,5,6-tétrafluorobenzylique
Purity: 98% CAS No.: 4084-38-2 Molecular Formula: C7H4F4O Formula Weight: 180.10 Odour: Recognizable Melting Point: 34-38° Boiling Point: 220-225° MDL No.: MFCD00792428
Formule: C₇H₄F₄O
Poids moléculaire: 180.1 g/mol
Point d'ébullition: 220…225 °C
Point de fusion: 34…38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00792428
Numéro CAS: 4084-38-2
EINECS: 443-840-7