Alcool 2,3,4,5,6-pentafluorobenzylique ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(Perfluorophenyl)methanol, (2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)methanol
Purity: 98%
CAS No.: 440-60-8
Molecular Formula: C7H3F5O
Formula Weight: 198.09
Flash Point: 87°(188°F)
Melting Point: 32-36°
Boiling Point: 182°
Beilstein Reference: 2052669
MDL No.: MFCD00004602
Formule:
C₇H₃F₅O Point d'ébullition: 182 °C Point de fusion: 32…36 °C Point éclair: 87 °C (188 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004602 Numéro CAS: 440-60-8 EINECS: 207-126-7 |