5-Fluoro-2-méthylanisole ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 98%
CAS No.: 95729-22-9
Molecular Formula: C8H9FO
Formula Weight: 140.16
Refractive Index: 1.4940
Formule:
C₈H₉FO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00673008 Numéro CAS: 95729-22-9 |