4-Nitro-2-(trifluorométhyl)aniline ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-Nitro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine
Purity: 98%
CAS No.: 121-01-7
Molecular Formula: C7H5F3N2O2
Formula Weight: 206.13
Melting Point: 90-93°
Beilstein Reference: 2121347
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007365
Formule:
C₇H₅F₃N₂O₂ Point de fusion: 90…93 °C Densité: 1,754 g/cm³ (–123.15 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007365 Numéro CAS: 121-01-7 EINECS: 204-443-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |