4-Fluoro-m-toluidine ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 452-69-7
Molecular Formula: C7H8FN
Formula Weight: 125.15
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.5370
Odour: Characteristic
Melting Point: 32-36°
Boiling Point: 85-86°/9mm
Beilstein Reference: 2935561
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00025294
Formule:
C₇H₈FN Point d'ébullition: 85…86 °C (9 mmHg) Point de fusion: 32…36 °C Densité: 1,120 Point éclair: 95 °C (203 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00025294 Numéro CAS: 452-69-7 EINECS: 207-207-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |