Imprimer
4-Fluoro-o-toluidine ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Fluoro-2-méthylaniline
A11609.06 A11609.14
A11609.06EA 43.7 EUR
A11609.06 A11609.14
4-Fluoro-o-toluidine ≥97%
4-Fluoro-o-toluidine
Purity: 97% CAS No.: 452-71-1 Molecular Formula: C7H8FN Formula Weight: 125.15 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.5370 Odour: Characteristic Boiling Point: 90-92°/16mm Beilstein Reference: 1931798 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00007832
Formule: C₇H₈FN
Poids moléculaire: 125.15 g/mol
Point d'ébullition: 90…92 °C (16 mmHg)
Point de fusion: 14
Densité: 1.124
Point éclair: 87 °C (188 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007832
Numéro CAS: 452-71-1
EINECS: 207-208-2
UN: 2810
ADR: 6.1 III