Imprimer
α,α,α-Trifluoro-p-toluidine 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
208910100 208910500
ACRO208910100EA 88.4 EUR
ACRO208910100 ACRO208910500
α,α,α-Trifluoro-p-toluidine 99%
α,α,α-Trifluoro-p-toluidine
Formule: C₇H₆F₃N
Point d'ébullition: 83 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 5…8 °C
Densité: 1,296 g/cm³
Point éclair: 86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064396
Numéro CAS: 455-14-1
EINECS: 207-236-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4860 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %