5-Fluoro-o-toluidine ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
5-Fluoro-2-méthylaniline
Purity: 98%
CAS No.: 367-29-3
Molecular Formula: C7H8FN
Formula Weight: 125.15
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5380
Odour: Characteristic
Melting Point: 35-38°
Boiling Point: 98-100°/15mm
Beilstein Reference: 2637584
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007764
Formule:
C₇H₈FN Poids moléculaire: 125.15 g/mol Point d'ébullition: 98…100 °C (15 mmHg) Point de fusion: 35…38 °C Densité: 1.13 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 90 °C (194 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007764 Numéro CAS: 367-29-3 EINECS: 206-689-6 UN: 2811 ADR: 6.1 III |