Imprimer
3-Fluoro-4-(trifluorométhyl)aniline ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
B24411.03 B24411.06
B24411.03EA 38.6 EUR
B24411.03 B24411.06
3-Fluoro-4-(trifluorométhyl)aniline ≥97%
3-Fluoro-4-(trifluorométhyl)aniline
Purity: 97% CAS No.: 69411-68-3 Molecular Formula: C7H5F4N Formula Weight: 179.12 Melting Point: 54-58° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00190120
Formule: C₇H₅F₄N
Point de fusion: 54…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190120
Numéro CAS: 69411-68-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III