3-Fluoro-o-toluidine ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
3-Fluoro-2-méthylaniline
Purity: 98+%
CAS No.: 443-86-7
Molecular Formula: C7H8FN
Formula Weight: 125.15
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.5420
Odour: Characteristic
Melting Point: 7°
Boiling Point: 205°
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007760
Formule:
C₇H₈FN Poids moléculaire: 125.15 g/mol Point d'ébullition: 205 °C Point de fusion: 7 Densité: 1.099 Point éclair: 86 °C (186 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007760 Numéro CAS: 443-86-7 EINECS: 207-142-4 UN: 2810 ADR: 6.1 III |