α,α,α-Trifluoro-m-toluidine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
3-Aminobenzotrifluorure
Formule:
C₇H₆F₃N Poids moléculaire: 161.13 g/mol Point d'ébullition: 187…193 °C (760 mmHg) Point de fusion: 5…6 °C Densité: 1.303 g/cm³ Point éclair: 85 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007797 Numéro CAS: 98-16-8 EINECS: 202-643-4 UN: 2948 ADR: 6.1 II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow to orange Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4790 to 1.4810 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |