2-Fluoro-5-(trifluorométhyl)aniline ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
α,α,α,6-Tétrafluoro-m-toluidine
Purity: 97%
CAS No.: 535-52-4
Molecular Formula: C7H5F4N
Formula Weight: 179.12
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.4610
Odour: Characteristic
Boiling Point: 210°
Beilstein Reference: 1950800
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007653
Formule:
C₇H₅F₄N Point d'ébullition: 210 °C Densité: 1,378 Point éclair: 70 °C (158 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007653 Numéro CAS: 535-52-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III |