Imprimer
2-Fluoro-p-toluidine ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Fluoro-4-méthylaniline
A16591.06 A16591.14
A16591.06EA 66.6 EUR
A16591.06 A16591.14
2-Fluoro-p-toluidine ≥99%
2-Fluoro-p-toluidine
Purity: 99% CAS No.: 452-80-2 Molecular Formula: C7H8FN Formula Weight: 125.15 Flash Point: 79°(174°F) Refractive Index: 1.5330 Boiling Point: 70-71°/7mm Beilstein Reference: 2637578 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00040975
Formule: C₇H₈FN
Poids moléculaire: 125.15 g/mol
Point d'ébullition: 70…71 °C (7 mmHg)
Point de fusion: 3
Densité: 1.108
Point éclair: 79 °C (174 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040975
Numéro CAS: 452-80-2
UN: 2810
ADR: 6.1 III