α,α,α-Trifluoro-o-toluidine ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Aminobenzotrifluorure
Purity: 98%
CAS No.: 88-17-5
Molecular Formula: C7H6F3N
Formula Weight: 161.13
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4800
Odour: Recognizable
Melting Point: -35 to -33°
Boiling Point: 67-68°/15mm
Beilstein Reference: 879494
UN No.: 2942
MDL No.: MFCD00007718
Formule:
C₇H₆F₃N Point d'ébullition: 67…68 °C (15 mmHg) Point de fusion: –35…–33 °C Densité: 1,295 Point éclair: 65 °C (149 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007718 Numéro CAS: 88-17-5 EINECS: 201-806-7 UN: 2942 ADR: 6.1,III |