α,α,α-Trifluoro-o-toluidine 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Aminobenzotrifluorure
Formule:
C₇H₆F₃N Poids moléculaire: 161.13 g/mol Point d'ébullition: 170…173 °C (15 mmHg) Point de fusion: –33 °C Densité: 1.296 g/cm³ Point éclair: 65 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007718 Numéro CAS: 88-17-5 EINECS: 201-806-7 UN: 2942 ADR: 6.1 III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4800 to 1.4830 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Titration excess NaOH | 98.0 to 100.5 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Phosphorous compounds (as P) | ≤0.002 % |
Freezing point | -2.0 to 0.0°C |