Isothiocyanate de 3-(trifluorométhyl)phényle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
α,α,α-Trifluoro-m-tolyl isothiocyanate
Purity: 98%
CAS No.: 1840-19-3
Molecular Formula: C8H4F3NS
Formula Weight: 203.19
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.5547
Odour: Pungent
Boiling Point: 208°
Beilstein Reference: 781205
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00004806
Formule:
C₈H₄F₃NS Poids moléculaire: 203.19 g/mol Point d'ébullition: 208 °C Densité: 1.335 Point éclair: 95 °C (203 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004806 Numéro CAS: 1840-19-3 ADR: 8 III |