Isothiocyanate de 2-(trifluorométhyl)phényle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
α,α,α-Trifluoro-o-tolyl isothiocyanate
Purity: 98%
CAS No.: 1743-86-8
Molecular Formula: C8H4F3NS
Formula Weight: 203.19
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.5660
Odour: Pungent
Boiling Point: 216°
Beilstein Reference: 2693552
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00039644
Formule:
C₈H₄F₃NS Poids moléculaire: 203.19 g/mol Point d'ébullition: 216 °C Densité: 1.346 Point éclair: 105 °C (221 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00039644 Numéro CAS: 1743-86-8 ADR: 8 III |